Key Documents
743127
Sigma-Aldrich
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
2,000
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
peso molecular
average Mw 2,000
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)