757845
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 5,000 (n~110), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, PEG average Mn 5,000 (n~110)
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG average Mn 5,000 (n~110)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
temperatura de transição
Tm 50-54 °C
Ω-final
thiol
α-final
carboxylic acid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- bioconjugation
- drug delivery
- PEG hydrogel
- crosslinker
- surface functionalization
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>604.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 318 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.