Documentos Principais
JKA5144
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 3,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinônimo(s):
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
HS-PEG3500-NH2, HCl Salt, average Mn 3,500
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 3,500
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5144-500MG4061833867006