JKA5145
HS-PEG-NH2
average MN 5,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinônimo(s):
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HS-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5145-500MG | 4061833867013 |