G0885
Glycogen from bovine liver
≥85% dry basis (enzymatic)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine liver
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% dry basis (enzymatic)
Formulário
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
chave InChI
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.