909874
N-Hydroxysuccinimide ester-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 16,000
Sinônimo(s):
NHS ester PEG-PDLA, NHS ester PEG-PLA, NHS-PEG-PDLA, NHS-PEG-PLA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or chunks
peso molecular
PDLA average Mn 16,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
cor
white to tan
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)