Documentos Principais
650315
Sigma-Aldrich
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16OSi
Número CAS:
Peso molecular:
156.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.457
p.e.
76 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)