Documentos Principais
676438
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromo-1,1′-binaphthyl
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H12Br2
Número CAS:
Peso molecular:
412.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
178-183 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2ccccc2c1-c3c(Br)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H
chave InChI
IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)