330647
2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl
99%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-2-[2-(bromomethyl)phenyl]benzene, 2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl, 2,2′-Bis(bromomethyl)biphenyl, 2,2′-Di(bromomethyl)biphenyl, o,o′-Bis(bromomethyl)biphenyl
Ensaio
99%
pf
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccccc1-c2ccccc2CBr
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H,9-10H2
chave InChI
VDXGURZGBXUKES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?