Documentos Principais
649546
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
95%
Sinônimo(s):
2,6-Di(bromomethyl)naphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10Br2
Número CAS:
Peso molecular:
314.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
183-187 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
chave InChI
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)