Documentos Principais
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.38
Beilstein:
4704231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
pf
227-231 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2OC)cccc3
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
chave InChI
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)