35660
Bis(2-chloroethyl) ether
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′-Dichlorodiethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
n20/D 1.457
p.e.
65-67 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
chave InChI
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?