208221
Iodine monochloride
reagent grade, ≥95%
Sinônimo(s):
Chloroiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid or liquid
pb
97.4 °C (lit.)
densidade
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
chave InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- aldose hemiacetals to the corresponding aldose lactones
- diarylmethanols to the corresponding diarylmethanones
- arylalkylmethanols to the corresponding arylalkylmethanones
- dialkylmethanols to the corresponding dialkylmethanones
Aplicação
- Halogenation of methoxy and dimethoxybenzenes
- Synthesis of flavones.
- Preparation of 1-naphthaldehydes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3