Documentos Principais
278890
Sigma-Aldrich
Iodopentoxide
≥98%
Sinônimo(s):
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2O5
Número CAS:
Peso molecular:
333.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥98%
densidade
5.08 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
chave InChI
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
I2O5 can be used as a metal free catalyst for the difunctionalization of indoles with thiophenols.
It can be for the dibromination and bromohydroxylation of olefins.
Passivated iodopentoxide can be used as an iodine-richoxidizer in nanoenergetic formulations.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)