Key Documents
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
Sinônimo(s):
Tin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
Número do índice EC:
231-141-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
pb
2260 °C/1013 hPa
pf
232 °C
densidade
7.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity (Sn): positive
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3