207861
Ammonium carbonate
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
Sinônimo(s):
Hartshorn salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.7 (vs air)
descrição
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Formulário
powder or chunks
concentração
≥30.0% NH3
Impurezas
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
chave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 1,4-dihydropyridine derivatives, via Biginelli and Hantzsch reactions.
- Preparation of ammonium carbonate buffer.
- Synthesis of dihyropyridones derivatives.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)