379999
Ammonium carbonate
for inorganic trace analysis, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hartshorn salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
1,013.25 hPa °F
descrição
mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
solubilidade
soluble (Water: slightly soluble)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
chave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements.
- As an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) method.
- In the synthesis of ZnO nanoparticles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column