Documentos Principais
609390
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~14 N in H2O, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled ammonium hydroxide
About This Item
Fórmula linear:
15NH4OH/H2O soln.
Número CAS:
Peso molecular:
36.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
concentração
~14 N in H2O
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
609390-5G4061838120373