366536
Ammonium nitrate-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
About This Item
Fórmula linear:
NH415NO3
Número CAS:
Peso molecular:
81.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ammonium nitrate-15N is an inorganic salt containing 15N isotope
Aplicação
Ammonium nitrate-15N is a commonly used compound in agriculture research as a tracer.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Sally Taylor et al.
Pest management science (2018-04-01)
Current insect resistance management plans rely on refuges of plants without Bacillus thuringiensis (Bt) toxins to provide a gene pool of unexposed insects. Insects from refuges must mate with insects from Bt maize to slow resistance evolution. We used stable