Documentos Principais
487988
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
5 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
About This Item
Fórmula linear:
NH415NO3
Número CAS:
Peso molecular:
81.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
5 atom % 15N
peso molecular
80.09 by atom % calculation (5 atom % 15N)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.