Key Documents
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
Sinônimo(s):
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D33H3O2
Número CAS:
Peso molecular:
317.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥97.5 atom % D (NMR)
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
alteração de massa
M+33
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
chave InChI
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)