47080-U
Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Formulário
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Aplicação
- Development of a method to identify bacteria based on the gas chromatographic-vacuum ultraviolet spectroscopic (GC-VUV) analysis of bacterial fatty acid methyl esters (FAMEs)
- Fatty acid methyl ester (FAME) profiling of biodiesel obtained from microbial oil after its transesterification by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- GC-FID method-based separation and determination of fatty acid methyl esters (FAMEs) in the lipid extracts of leptocephalus larva of eels
Outras notas
Analito
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of null
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.