CRM18920
F.A.M.E. Mix
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinônimo(s):
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg (Neat)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
GCxGC is one of the fastest growing areas in analytical chemistry due to its ability to resolve a large number of compounds, even in the most complex samples. No other chromatographic technique can match the level of detail it provides.