1895-1AMP
F.A.M.E. Mix GLC-40
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinônimo(s):
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg (Neat)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
Methyl arachidate 25 wt. %
Methyl behenate 25 wt. %
Methyl palmitate 25 wt. %
Methyl stearate 25 wt. %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?