CRM1891
F.A.M.E. Mix GLC-10
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
embalagem
pkg of 100 mg (Neat)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM1891 | 4061833541890 |