28273-U
Carbotrap® 300
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Carbotrap® 300 SS TD tube, 7IN., for Gerstel®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
descrição
Sealed with TDS³ Storage Container
linha de produto
Carbotrap®
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × C
6 mm × 4 mm × 7 in.
matriz
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)