Documentos Principais
OH30428213
Ohaus® Compass External Calibration Portable Balance
Model CR221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Materiais
plastic weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30428213
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
energia da bateria
alkaline, 300 hr life
Descrição geral
External Calibration - Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Aplicação
Weighing
Características e benefícios
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)