MABN691
Anti-GPI Antibody, clone 1B7D7
ascites fluid, clone 1B7D7, from mouse
Sinônimo(s):
Glucose-6-phosphate isomerase, Autocrine motility factor, Neuroleukin, Phosphoglucose isomerase, Phosphohexose isomerase, Sperm antigen 36
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B7D7, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLK(51701)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescent Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPI in L-02 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPI in HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates.
Descrição-alvo
Nota de análise
HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates