MABN2475
Anti-NMDAR2B Antibody, clone 11D1
clone 11D1, from mouse
Sinônimo(s):
Glutamate receptor ionotropic NMDA 2B, GluN2B, Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, NR2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, NR3, hNR3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11D1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected NMDAR2B in mouse brain tissue lysate.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected NMDAR2B in rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado