MABN1581
Anti-CLCA4 Antibody, clone 1C5.1
clone 1C5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Calcium-activated chloride channel regulator 4, CaCC-2, Calcium-activated chloride channel family member 4, Calcium-activated chloride channel protein 2, hCaCC-2, hCLCA4, Calcium-activated chloride channel regulator 4, 110 kDa form
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLCA4(22802)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human CLCA4 metalloprotease domain fragment GST fusion protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1