Key Documents
489670
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-2,2-d2 potassium salt, Palmitic acid-2,2-d2 potassium salt, Potassium hexadecanoate-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13CD2CO2K
Número CAS:
Peso molecular:
296.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
pf
285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i15D2;
chave InChI
MQOCIYICOGDBSG-BMIYEHQMSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.