Documentos Principais
616222
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CDCD(NH-Boc)CO2H
Peso molecular:
225.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -6.5°, c = 1% in acetic acid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
77-80 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3,6D,7D
chave InChI
SZXBQTSZISFIAO-SSOOLOFBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)