Documentos Principais
613800
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-amine
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
50.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-ZBJDZAJPSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-37.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)