605190
DL-Homocystine-1,1′-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
DL-Homocysteine dimer-1,1′-13C2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCSSCCC(N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i7+1,8+1
chave InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-BFGUONQLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)