Documentos Principais
G6173
Sigma-Aldrich
GSK 4716
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[4-(1-Methylethyl)phenyl]methylene]hydrazide 4-hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
282.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
chave InChI
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK 4716 is an Estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ agonist with minimal activity for ERRα, ERα and ERβ
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)