70666
Ni-NTA His•Bind® Resin
Sinônimo(s):
nickel affinity gel, nickel charged agarose
About This Item
Produtos recomendados
forma
slurry
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
do not freeze
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Supplied as a 50% slurry; the quantity/pack is based on the amount of the settled resin.
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.