69670-M
His•Bind® Resin
Sinônimo(s):
uncharged IDA agarose beads
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
do not freeze
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Reusable many times
- Compatible with His•Bind® Buffer Kit
- Compatible with 1 mM THP
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Artigos
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.