70899
Ni-NTA Buffer Kit
Sinônimo(s):
Buffer Kit for Ni-NTA, Ni-NTA Buffer
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Novagen®
Nível de qualidade
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Componentes
•125 ml4X Ni-NTA Wash Buffer
•50 ml4X Ni-NTA Elute Buffer
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast