Documentos Principais
70921
Millipore
Reagente de extração de proteínas BugBuster® 10X
BugBuster 10X is a concentrated formulation of the protein extraction reagent, using proprietary detergents employed in BugBuster without the addition of salts or buffer components.
Sinônimo(s):
Reagente BugBuster
About This Item
Código UNSPSC:
41106511
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
protein purification: suitable
adequação
suitable for column chromatography
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
A BugBuster 10X é uma formulação concentrada de detergentes exclusivos empregados na BugBuster, sem a adição de componentes de tampão ou sais. A BugBuster concentrada é uma alternativa flexível à BugBuster 1X padrão pronta para uso, permitindo a diluição definida pelo usuário e a adição de componentes tamponantes. A BugBuster 10X dispõe de todos os benefícios de bioprocessamento da BugBuster padrão, além da liberdade de controlar o pH, a concentração de reagentes e os aditivos tamponantes necessários para extração e atividade máximas da sua proteína-alvo.
A BugBuster 10X é uma formulação concentrada do reagente de extração de proteínas, usando detergentes exclusivos empregados na BugBuster, sem a adição de componentes de tampão ou sais.
Características e benefícios
Formulação concentrada: O BugBuster 10X é um reagente de extração de proteína altamente concentrado que oferece uma alternativa flexível ao BugBuster padrão 1X pronto para uso. Isso significa que os usuários podem definir sua diluição e adicionar componentes do tampão para extrair a quantidade máxima de proteína alvo da amostra.
Detergentes exclusivos: os detergentes exclusivos usados no BugBuster 10X proporcionam todos os benefícios do reagente BugBuster padrão, como a lise eficiente de células bacterianas e de levedura. A ausência de sais e componentes tampão garante que a proteína extraída seja de alta pureza e livre de contaminantes.
Controle definido pelo usuário: com o BugBuster 10X, os usuários têm controle total sobre o pH, a concentração de reagentes e os aditivos de tampão necessários para a extração e a atividade ideais de proteínas. Esse nível de personalização o torna uma solução ideal para trabalhar em pesquisa de proteínas com requisitos exclusivos.
Pontos problemáticos abordados: O BugBuster 10X aborda os pontos problemáticos, incluindo, entre outros: baixa produtividade, extração ineficiente e degradação proteica. Sua formulação concentrada e o controle definido pelo usuário oferecem uma solução flexível e eficiente para a extração de proteínas, resultando em amostras de proteína de alta qualidade para aplicações a jusante.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Informações legais
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3