Key Documents
71205-M
Millipore
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 90%, Serratia marcescens, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Endonuclease
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
Nuclease Benzonase® HC, Pureza > 90%,
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
≥250 units/μL
aplicação(ões)
research use
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A nuclease Benzonase® é uma endonuclease desenvolvida geneticamente a partir de Serratia marcescens. Ela degrada todas as formas de DNA e RNA (fita simples, dupla-fita, linear e circular) e, ao mesmo tempo, não tem atividade proteolítica. É eficaz em uma ampla gama de condições e tem atividade específica excepcionalmente alta. A enzima digere completamente ácidos nucleicos em oligonucleotídeos com terminação 5′-monofosfato com 2 a 5 bases de comprimento (abaixo do limite de hibridização), o que é ideal para remoção de ácidos nucleicos de proteínas recombinantes, possibilitando a conformidade com as diretrizes da FDA para contaminação com ácidos nucleicos. A capacidade da Benzonase de hidrolisar rapidamente os ácidos nucleicos faz desta enzima uma excelente opção para reduzir a viscosidade de forma a diminuir o tempo de processamento e aumentar a produção de proteína. Por exemplo, a enzima é compatível com os reagentes de extração proteica BugBuster® e PopCulture® e pode, portanto, ser adicionada juntamente com esses reagentes para eliminar a viscosidade e remover ácidos nucleicos de extratos de E. coli.
A enzima consiste em duas subunidades de 30 kDa cada. Ela é funcional em pH 6 a 10 e entre 0 e 42 °C e requer 1 a 2 mM de Mg2+ para ativação. A enzima também é ativa na presença de detergentes iônicos e não iônicos, agentes redutores, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e ureia (a atividade relativa depende de condições específicas). A atividade é inibida por > 150 mM de cátions monovalentes, > 100 mM de fosfato, > 100 mM de sulfato de amônio ou > 100 mM de guanidina-HCl.
A nuclease Benzonase está disponível em graus ultrapuro (> 99% por SDS-PAGE) e puro (> 90%) em uma concentração padrão de 25 a 29 U/μl e em uma concentração alta (CA) de 250 U/μl. Os dois preparados não contêm protease detectável e têm atividade específica > 1 × 106 U/mg de proteína. O grau de pureza > 99% é testado quanto à presença de endotoxinas e contém < 0,25 UE/1000 unidades. Este produto é fornecido em solução 0,2 μm filtrada em glicerol 50%. Armazenar a –20 °C.
Total de endotoxinas: < 0.25 EU/1,000 units. Purity : > 90% por SDS-PAGE.
Aplicação
Usado para remoção de ácidos nucleicos de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Digere DNA e RNA nativos ou desnaturados por calor.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima que causa uma A260 de 1,0 em 30 minutos, que corresponde à digestão total de 37 μg de DNA.
Informações legais
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POPCULTURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit