Key Documents
70664
Millipore
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
Sinônimo(s):
Endonuclease
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
Nuclease Benzonase®, pureza > 99%, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>99% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
25-29 units/μL
Impurezas
<0.25 EU/kU Total endotoxin
aplicação(ões)
research use
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A nuclease Benzonase® é uma endonuclease desenvolvida geneticamente a partir de Serratia marcescens. Ela degrada todas as formas de DNA e RNA (fita simples, dupla-fita, linear e circular) e, ao mesmo tempo, não tem atividade proteolítica. É eficaz em uma ampla gama de condições e tem atividade específica excepcionalmente alta. A enzima digere completamente ácidos nucleicos em oligonucleotídeos com terminação 5′-monofosfato com 2 a 5 bases de comprimento (abaixo do limite de hibridização), o que é ideal para remoção de ácidos nucleicos de proteínas recombinantes, possibilitando a conformidade com as diretrizes da FDA para contaminação com ácidos nucleicos. A capacidade da Benzonase de hidrolisar rapidamente os ácidos nucleicos faz desta enzima uma excelente opção para reduzir a viscosidade de forma a diminuir o tempo de processamento e aumentar a produção de proteína. Por exemplo, a enzima é compatível com os reagentes de extração de proteínas BugBuster e PopCulture, portanto, pode ser adicionada junto com esses reagentes para eliminar a viscosidade e remover os ácidos nucleicos dos extratos de E. coli.
A enzima consiste em duas subunidades de 30 kDa cada. Ela é funcional entre pH 6 e 10 e de 0-42 °C e requer 1-2 mM de Mg2+ para ativação. A enzima também é ativa na presença de detergentes iônicos e não iônicos, agentes redutores, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e ureia (a atividade relativa depende de condições específicas). A atividade é inibida por >150 mM de cátions monovalentes, >100 mM de fosfato, >100 mM de sulfato de amônio ou >100 mM de guanidina-HCl.
A nuclease benzonase está disponível em graus ultrapuro (>99% por SDS-PAGE) e puro (>90%) em uma concentração padrão de 25-29 U/µl e em uma concentração alta (CA) de 250 U/µl. Os dois preparados não contêm protease detectável e têm atividade específica> 1 × 106 U/mg de proteína. O grau de pureza > 99% é testado quanto a endotoxinas e contém< 0.25 EU/1000 units. The product is supplied in 50% glycerol. Store at -20&#176;C.
Endotoxinas totais:< 0.25 EU/1,000 units. Purity: > 99% por SDS-PAGE.
Redução eficaz de viscosidade e remoção de ácidos nucleicos de soluções proteicas
Aplicação
Usado para remoção de ácidos nucleicos de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Digere DNA e RNA nativos ou desnaturados por calor.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima que causa uma ΔA₂₆₀ de 1,0 em 30 minutos, que corresponde à digestão total de 37 µg de DNA.
Informações legais
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Hannah Schneider et al.
Journal of neurochemistry, 140(1), 170-182 (2016-10-28)
Targeting the vascular endothelial growth factor signaling axis in glioblastoma inevitably leads to tumor recurrence and a more aggressive phenotype. Therefore, other angiogenic pathways, like the angiopoietin/tunica interna endothelial cell kinase (TIE) signaling axis, have become additional targets for therapeutic
Xuemei Nan et al.
Physiological genomics, 46(7), 268-275 (2014-01-30)
This study was conducted to determine the optimum ratio of lysine and methionine (Lys:Met) to enhance milk protein concentration in vitro, focusing on the regulation of genes related to the JAK2-STAT5 and the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathways.
Enmanuel J Perez et al.
The Journal of clinical investigation, 127(8), 3114-3125 (2017-07-18)
After traumatic brain injury (TBI), glial cells have both beneficial and deleterious roles in injury progression and recovery. However, few studies have examined the influence of reactive astrocytes in the tripartite synapse following TBI. Here, we have demonstrated that hippocampal
Timothy N Audam et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 319(1), H109-H122 (2020-05-23)
Although cell therapy-mediated cardiac repair offers promise for treatment/management of heart failure, lack of fundamental understanding of how cell therapy works limits its translational potential. In particular, whether reparative cells from failing hearts differ from cells derived from nonfailing hearts
Georg E Winter et al.
Molecular cell, 67(1), 5-18 (2017-07-05)
Processive elongation of RNA Polymerase II from a proximal promoter paused state is a rate-limiting event in human gene control. A small number of regulatory factors influence transcription elongation on a global scale. Prior research using small-molecule BET bromodomain inhibitors