345911
N-(3-Indolylacetyl)-L-alanine
98%
Sinônimo(s):
IAA-L-Ala, Indole-3-acetyl-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
138-140 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t8-/m0/s1
chave InChI
FBDCJLXTUCMFLF-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)