PHR9051
DL-Kynurenine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(2RS)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, 2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)propionic acid, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
família API
kynurenic acid
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
~235 °C (dec.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
chave InChI
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9051-100MG | 4061842323920 |