product name
Nα-Acetyl-L-glutamine,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
chave InChI
KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3