A3626
Nα-Acetyl-L-ornithine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
N2-acetyl-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nα-Acetyl-L-ornithine,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
colorless to white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-5(10)9-6(7(11)12)3-2-4-8/h6H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
JRLGPAXAGHMNOL-LURJTMIESA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3