Documentos Principais
57197
Supelco
L-Ornithine monohydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
Beilstein:
3625847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
adequação
conforms to structure for Infrared spectrum
aplicação(ões)
clinical
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Outras notas
Product of arginine degradation by arginase
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L-Arginina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1106
L-Arginina
L-lisina analytical standard
Supelco
23128
L-lisina
Spermine analytical standard
Supelco
55513
Spermine