W419001
L-Ornithine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, L-Ornithine monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
245 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Subchronic tolerance trials of graded oral supplementation with ornithine hydrochloride or citrulline in healthy adults.: This research examines the safety and tolerance of varying doses of L-ornithine hydrochloride in healthy adults. The findings indicate that L-ornithine hydrochloride is well-tolerated at different dosage levels, making it a viable supplement for various applications (Miura et al., 2023).
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?