O4386
L-Ornithine monohydrochloride
≥99%, BioXtra
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Ornithine monohydrochloride, BioXtra, ≥99%
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
Impurezas
ammonia- and citrulline-free, essentially free
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?