O2375
L-Ornithine monohydrochloride
≥99%
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Ornithine monohydrochloride, ≥99%
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
Impurezas
ammonia and citrulline, essentially free
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1