809012
L-Ornithine-13C5,15N2 hydrochloride
98 atom %, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom %
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)